Merck
684287
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-Piperazin-1-carbonyl)phenyl-Boronsäurepinakolester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H33BN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
150-160 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3
InChIKey
QPYOLSJFOCIOHK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)