Wichtige Dokumente
68416
(R)-(+)-1-Benzylpyrrolidin-2-methanol
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-(+)-1-Benzyl-2-(hydroxymethyl)-pyrrolidin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D +74±2°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.541
SMILES String
OC[C@H]1CCCN1Cc2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)