Merck
682594
Sigma-Aldrich
Tris[2-(4,6-difluorphenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
Synonym(e):
Ir(Fppy)3, Tris-[2-(2,4-difluorphenyl)-pyridin]-iridium(III)
Größe auswählen
250 MG
CHF 560.00
CHF 560.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 560.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H18F6IrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
762.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 560.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
λmax
347 nm
Fluoreszenz
λem 480 nm in chloroform
SMILES String
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChIKey
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
OLED triplet emitter (blue).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study