Merck
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyl-oxiran-2-methyl-4-nitro-benzoat
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl-4-nitro-benzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.21
Beilstein:
6274744
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Sonstige Hinweise
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)