Merck
68184
Sigma-Aldrich
Boc-4-tert-Butyl-Phe-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Boc-4-tert.-butyl-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H27NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-17(2,3)13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)23-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChIKey
NGWQIBYYDHXJJR-AWEZNQCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)