Merck
680672
Sigma-Aldrich
2,4-Dipropoxyphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
121-127 °C
SMILES String
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChIKey
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)