Merck
678066
Sigma-Aldrich
Poly{[2,5-bis(2-(N,N-diethylamino)ethoxy)-1,4-phenylen]-alt-1,4-phenylen}
Synonym(e):
Poly-{[2,5-bis(3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl)-1,4-phenylen]-alt-1,4-phenylen}
About This Item
Lineare Formel:
(C24H34N2O2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
λmax
340 nm
Fluoreszenz
λem 401 nm in chloroform
Anwendung
Water soluble cationic light-emitting polymer.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J.R. Reynolds
Macromolecules, 32, 3970-3970 (1999)