Merck
677930
Sigma-Aldrich
Di-mu-methoxo-bis-(1,5-cyclooctadien)-diiridium(I)
Synonym(e):
Methoxy-(cyclooctadien)-iridium(I) dimer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30Ir2O2
Molekulargewicht:
662.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
154-177 °C
SMILES String
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)