Wichtige Dokumente
677078
(2S,5S)-(-)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-Diethylphospholan
kanata purity
Synonym(e):
S,S-Et-RajPhos™
About This Item
Optische Aktivität
[α]22/D -36°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5581
Dichte
1.0760 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
phosphine
SMILES String
CC[C@H]1CC[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC
InChI
1S/C17H25O2P/c1-3-13-9-10-14(4-2)20(13)16-8-6-5-7-15(16)17-18-11-12-19-17/h5-8,13-14,17H,3-4,9-12H2,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
InChIKey
UKBFKBMQNUOKTD-KBPBESRZSA-N
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)