Wichtige Dokumente
677043
(2R,5R)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholan
Synonym(e):
R,R-Me-RajPhos™
About This Item
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -38.0°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.572
Dichte
1.1052 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
InChIKey
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Anwendung
- Catalytic ligand used in copper-catalyzed addition reactions
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)