Merck
675741
Sigma-Aldrich
2-Carb-13C-ethoxythiophen-2-13C-3-sulfonylchlorid
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C5H7O4ClS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCO[13C](=O)[13c]1sccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-2-12-7(9)6-5(3-4-13-6)14(8,10)11/h3-4H,2H2,1H3/i6+1,7+1
InChIKey
SHWWGFVYWZNBHA-AKZCFXPHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)