Merck
671258
Sigma-Aldrich
(1R,aR)-3-Diphenylphosphino-2-[4-bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino-2,5-dimethyl-3-thienyl]-1,7,7-trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en
99%
Synonym(e):
3-[Bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphanyl]-4-[(1R,4S)-3-diphenylphosphanyl-1,7,7-trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl]-2,5-dimethyl-thiophen, catASium® T3(R)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H48P2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
670.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
≥99% (31P-NMR)
99%
SMILES String
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3c(C)sc(C)c3C4=C([C@H]5CC[C@]4(C)C5(C)C)P(c6ccccc6)c7ccccc7
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
WO2005/108407
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)