Merck
670936
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)-polyethylenglykol
5,000
Synonym(e):
Polyethylenglykol 3′400 monosäure
Größe auswählen
500 MG
CHF 411.00
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 411.00
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)