Merck
670030
Sigma-Aldrich
2,3-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholano]-N-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-maleinimid
98%
Synonym(e):
3,4-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholanyl]-1-[3,5-di-(trifluormethyl)-phenyl]-1H-pyrrol-2,5-dion, catASium® MNXylF(R)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27F6NO2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
≥98% (31P-NMR)
98%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(C2=O)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)