Merck
669962
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium-dibutylphosphat
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Methyltributylammonium-dibutylphosphat
Größe auswählen
5 G
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 145.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H48NO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.3% water
Funktionelle Gruppe
amine
phosphate
SMILES String
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
InChIKey
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)