Merck
669849
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium-dibutylphosphat
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Methyltriethylammonium-dibutylphosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H36NO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
≤1.0% water
SMILES String
CC[N+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18N/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChIKey
YWBVQHTUSHVKOT-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)