Merck
669709
Sigma-Aldrich
2,3-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholano]-N-benzyl-maleinimid-(1,5-cyclooctadien)-rhodium(I)-tetrafluoroborat
95%
Synonym(e):
3,4-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholanyl]-1-benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion-(1,5-cyclooctadiene)-rhodium(I)-tetrafluoroborat, catASium® MNBn(R)Rh
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H43BF4NO2P2Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
713.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
≥95% (31P-NMR)
95%
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(=O)N(Cc5ccccc5)C3=O
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)