Merck
669199
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Difluorphenyl)-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
≥96%
Synonym(e):
trans-2-(3,5-Difluorphenyl)-vinylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17BF2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.5002
bp
127-130 °C/2.4 mmHg
Dichte
1.084 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2cc(F)cc(F)c2
InChI
1S/C14H17BF2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)6-5-10-7-11(16)9-12(17)8-10/h5-9H,1-4H3/b6-5+
InChIKey
LKRHAXIALBYDDQ-AATRIKPKSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)