Merck
665851
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)benzoesäure
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 475.00
CHF 475.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 475.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 475.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CNc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
ZCCNWBPFIBQFQX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)