Merck
662011
Sigma-Aldrich
2-Brom-6-fluor-3-methoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BBrFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C
SMILES String
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)