Merck
660159
Sigma-Aldrich
NaK-Silicagel (Na2K) Stadium I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Synonym(e):
Na2K-SG-I, Natrium-Kalium-Legierung auf Silicagel (Na2K)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0 mmHg ( 20 °C)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
248-257 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Kennzeichnungsgrad
~35 wt. % Na-K loading
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C
InChI
1S/K.Na
InChIKey
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Alternative to other reagents for desulfurizations, dehalogenations(as Wurtz coupling reactions), and Birch reductions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
Artikel
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).