Merck
657557
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-Isopropoxyphenylboronsäure
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-118 °C
SMILES String
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
InChIKey
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)