Merck
657360
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluor-3-isopropoxyphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10BF3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C
SMILES String
CC(C)Oc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C9H10BF3O3/c1-4(2)16-9-6(12)3-5(11)7(8(9)13)10(14)15/h3-4,14-15H,1-2H3
InChIKey
ROCZYUISNXPFSX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
May contain varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)