Merck
653942
Sigma-Aldrich
(trans)-2-Cyclopropylvinylboronsäure-pinakolester
96%
Synonym(e):
(E)-2-Cyclopropylvinylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
90-95 °C/3-4 mmHg (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C2CC2
InChI
1S/C11H19BO2/c1-10(2)11(3,4)14-12(13-10)8-7-9-5-6-9/h7-9H,5-6H2,1-4H3/b8-7+
InChIKey
FCWYPDPDAZGFRJ-BQYQJAHWSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)