Merck
653012
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlor-6-fluorbenzyl)-piperazin
puriss., 98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14ClFN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
puriss.
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5470 (lit.)
n20/D 1.5470
Dichte
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2042 g/mL at 25 °C
SMILES String
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChIKey
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)