Wichtige Dokumente
652113
3-(2′-Fluorbenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
94-106 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2F)c1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChIKey
CPTYKSHXZNSHLB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)