Merck
651362
Sigma-Aldrich
3-(2′-Chlorbenzyloxy)-2,6-difluorphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10BClF2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
OB(O)c1c(F)ccc(OCc2ccccc2Cl)c1F
InChI
1S/C13H10BClF2O3/c15-9-4-2-1-3-8(9)7-20-11-6-5-10(16)12(13(11)17)14(18)19/h1-6,18-19H,7H2
InChIKey
VJXYERSPXBFRTA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)