Merck
650900
Sigma-Aldrich
2-Brom-1-(4-toluolsulfonyl)-pyrrol
90%, technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10BrNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Verunreinigungen
≤11% 1-(p-tolylsulfonyl)pyrrole
mp (Schmelzpunkt)
102-105 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)