Merck
650730
Sigma-Aldrich
1,3-Bisbenzyl-2-Oxoimidazolidin-4,5-Dicarbonsäure
97%
Synonym(e):
2-Oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-4,5-imidazolidinedicarboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
170-174 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChIKey
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)