Wichtige Dokumente
649112
(Chlormethyl)-dimethylvinylsilan
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2Si(CH3)2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.68
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(CCl)C=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-7(2,3)5-6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)