Merck
646822
Sigma-Aldrich
3-Chlor-6-fluorobenzo[b]thiophen-2-Darbonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H3Cl2FOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc2c(Cl)c(sc2c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl2FOS/c10-7-5-2-1-4(12)3-6(5)14-8(7)9(11)13/h1-3H
InChIKey
IUDFNLIAWHEYEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)