Wichtige Dokumente
645028
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazol-3-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-6-9(11(13)14)12-16-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
YIQABFVYNGOELP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)