Wichtige Dokumente
644641
5-(4-Fluorphenyl)-isoxazol-3-methanol
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-84 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
InChIKey
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)