Wichtige Dokumente
643122
Zirkonium(IV)-oxid -Lösung
nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 5 wt. % in H2O
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
5 wt. % in H2O
Partikelgröße
<100 nm (BET)
pH-Wert
5-6
Leitfähigkeit
<1.5 mS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChIKey
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.