Wichtige Dokumente
642703
2-(2-Chlorphenyl)benzimidazol
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9ClN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)