Wichtige Dokumente
642339
IR-797-Chlorid
Dye content 70 %
Synonym(e):
2-[2-[2-Chlor-3[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-yliden)-ethyliden]-1-cyclopenten-1-yl-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium-chlorid
About This Item
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 70%
mp (Schmelzpunkt)
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
SMILES String
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)