Wichtige Dokumente
641537
trans-3-Benzyloxy-2-chlor-4-methoxy-β-nitrostyrol
97%
Synonym(e):
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chlor-4-(2-nitrovinyl)-benzol, 2-(2-Chlor-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)-nitroethen
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)