Merck
640654
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminobenzoyl)-acrylsäure
Synonym(e):
3-(o-Aminobenzoyl)acrylic acid, 4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4COCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.18
UNSPSC-Code:
12352103
Verpackung
verpackt in Glasflaschen