Merck
639516
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16BClO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(COc2ccc(cc2Cl)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H16BClO5/c1-20-12-5-10(6-13(8-12)21-2)9-22-15-4-3-11(16(18)19)7-14(15)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChIKey
ALGYTGHGIFYXPT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)