Merck
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-Chlor-benzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12BClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-129 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChIKey
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)