Merck
638811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-Methoxybenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2(OCH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
COc1c(C)cc(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-9(6-11)5-8(2)10(7)12-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
LOWLIBHYJIAZTN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)