Merck
635731
Sigma-Aldrich
3-(2-Chlorbenzyloxy)-phenylboronsäure
Synonym(e):
3-(2′-Chlorbenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H4OCH2C6H4ClB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChIKey
XHGOCNFADOJUMW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)