Merck
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-methylaminopyridin
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
1.5 mmol/g N loading
Partikelgröße
50-100 mesh
SMILES String
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)