Wichtige Dokumente
633860
2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane-2-d
98 atom % D
Synonym(e):
Enflurane-2-d1
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3HClDF5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.50
MDL-Nummer:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Mol-Gew.
185.48 by atom % calculation
bp
57 °C (lit.)
Dichte
1.525 g/mL at 25 °C
SMILES String
[2H]C(F)(Cl)C(F)(F)OC(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)