Wichtige Dokumente
633038
2-Acetyl-3-chlorothiophene
97%
Synonym(e):
1-(3-Chloro-2-thienyl)ethanone
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5830 (lit.)
bp
117-118 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1sccc1Cl
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)