Merck
630489
Sigma-Aldrich
3,3-Difluor-2-(2-indolinylmethyl)-acrylsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11F2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)