Merck
62550
Sigma-Aldrich
Lithiumiodid Hydrat
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Lineare Formel:
LiI · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.85 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Form:
crystals
Qualität
purum p.a.
Assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤30% water
2-3 mol water
mp (Schmelzpunkt)
73 °C (lit.)
Dichte
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)