Merck
616931
Sigma-Aldrich
Methyl-(cyclohexan-d11)
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
C6D11CH3
Molekulargewicht:
109.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-126 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChIKey
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)