Merck
616621
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methyl-d3-Pentansäure Natriumsalz
98 atom % D
Synonym(e):
2-Ketoisocapronsäure-d3-(4-methyl-d3) Natriumsalz
Größe auswählen
500 MG
CHF 511.00
CHF 511.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 511.00
About This Item
Lineare Formel:
CD3CH(CH3)CH2COCO2Na
Molekulargewicht:
155.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 511.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
InChIKey
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)