Merck
615722
Sigma-Aldrich
Hydrozimtsäure-d9
98 atom % D
Synonym(e):
3-Phenylpropionsäure-d9
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD2CD2COOH
Molekulargewicht:
159.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
280 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
InChIKey
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)